2-Furoyltrifluoroacetone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
A10693.06
A10693.14
A10693.06EA
45.3
EUR
A10693.06
A10693.14
2-Furoyltrifluoroacetone 98%
2-Furoyltrifluoroacetone
Purity: 98%
CAS No.: 326-90-9
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 20-21°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 168085
MDL No.: MFCD00020935
Formule:
C₈H₅F₃O₃ Kookpunt: 203 °C Smeltpunt: 20…21 °C Dichtheid: 1,391 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00020935 CAS nummer: 326-90-9 EINECS: 206-315-1 |