3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10771.14 A10771.03 A10771.06
A10771.14EA 428 EUR
A10771.14 A10771.03 A10771.06
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4664-08-8 Molecular Formula: C7H3NO3 Formula Weight: 149.11 Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD00010680
Formule: C₇H₃NO₃
Smeltpunt: 75…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010680
CAS nummer: 4664-08-8