3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10911.03
A10911.06
A10911.14
A10911.03EA
31.1
EUR
A10911.03
A10911.06
A10911.14
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile 98%
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Purity: 98%
CAS No.: 33898-90-7
Molecular Formula: C7H5NOS
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 111990
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00052586
Formule:
C₇H₅NOS Smeltpunt: 132…136 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052586 CAS nummer: 33898-90-7 ADR: 6.1,III |