Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- and trans-mixture 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
A10995.09
A10995.14
A10995.09EA
98.8
EUR
A10995.09
A10995.14
Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- and trans-mixture 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 94%
CAS No.: 10236-14-3
Molecular Formula: C10H19O5P
Formula Weight: 250.23
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₉O₅P Kookpunt: 133…135 °C (0,4 mmHg) Dichtheid: 1,130 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009192 CAS nummer: 10236-14-3 |