Platinum 5% on carbon, dry
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Platinium
A11186.06 A11186.14 A11186.03
A11186.06EA 118 EUR
A11186.06 A11186.14 A11186.03
Platinum 5% on carbon, dry
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529