3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12069.03
A12069.06
A12069.03EA
62.4
EUR
A12069.03
A12069.06
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1135-23-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 2110370
MDL No.: MFCD00016558
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Smeltpunt: 87…92 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016558 CAS nummer: 1135-23-5 EINECS: 214-489-5 |