Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12203.03 A12203.06 A12203.14
A12203.03EA 52.6 EUR
A12203.03 A12203.06 A12203.14
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Purity: 99% CAS No.: 1589-62-4 Molecular Formula: C12H14N4O4 Formula Weight: 278.27 Melting Point: 158-160° MDL No.: MFCD00001658
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₄
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001658
CAS nummer: 1589-62-4
EINECS: 216-458-1