Diethyl diallylmalonate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 3195-24-2
Molecular Formula: C13H20O4
Formula Weight: 240.30
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₂₀O₄ Kookpunt: 242…244 °C Dichtheid: 0,993 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009126 CAS nummer: 3195-24-2 EINECS: 221-696-4 |