3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12523.03
A12523.06
A12523.03EA
36.8
EUR
A12523.03
A12523.06
3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile ≥98%
3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 14227-95-3
Molecular Formula: C7H10N2O
Formula Weight: 138.17
Odour: Odourless
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 637151
MDL No.: MFCD00020838
Formule:
C₇H₁₀N₂O Smeltpunt: 71…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00020838 CAS nummer: 14227-95-3 EINECS: 238-096-3 |