3-(Phenylthio)thiophene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12585.03
A12585.06
A12585.03EA
65.6
EUR
A12585.03
A12585.06
3-(Phenylthio)thiophene 97%
3-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 16718-11-9
Molecular Formula: C10H8S2
Formula Weight: 192.30
Boiling Point: 111-112°/0.6mm
MDL No.: MFCD00052043
Formule:
C₁₀H₈S₂ Kookpunt: 111…112 °C (0,6 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052043 CAS nummer: 16718-11-9 |