PTFE
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Polytetrafluoroethylene, Teflon
A12613.30 A12613.18 A12613.0B
A12613.30EA 272 EUR
A12613.30 A12613.18 A12613.0B
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0 Molecular Formula: -(CF2CF2-)n MDL No.: MFCD00084455
Formule: (CF₂CF₂)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084455
CAS nummer: 9002-84-0
Merck Index: 14,7562