Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12677.14
A12677.06
A12677.22
A12677.14EA
183
EUR
A12677.14
A12677.06
A12677.22
Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5380-42-7
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 95-97°/15mm
Beilstein Reference: 111111
MDL No.: MFCD00016895
Formule:
C₆H₆O₂S Kookpunt: 95…97 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,230 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016895 CAS nummer: 5380-42-7 EINECS: 226-371-0 |