Procion blue H-5R
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12719.14 A12719.22
A12719.14EA 35.9 EUR
A12719.14 A12719.22
Procion blue H-5R
Procion blue H-5R
CAS No.: 12236-84-9 MDL No.: MFCD00070851
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070851
CAS nummer: 12236-84-9