N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13205.09 A13205.18 A13205.30
A13205.09EA 33.5 EUR
A13205.09 A13205.18 A13205.30
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Purity: 97% CAS No.: 21715-90-2 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 166-170° Beilstein Reference: 13540 MDL No.: MFCD00065691
Formule: C₉H₉NO₃
Smeltpunt: 166…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167583
CAS nummer: 21715-90-2
EINECS: 244-538-6