Piperine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
A13510.06
A13510.14
A13510.22
A13510.06EA
34.9
EUR
A13510.06
A13510.14
A13510.22
Piperine 98%
Piperine
Purity: 98%
CAS No.: 94-62-2
Molecular Formula: C17H19NO3
Formula Weight: 285.34
Melting Point: 128-133°
Beilstein Reference: 90741
MDL No.: MFCD00005839
Formule:
C₁₇H₁₉NO₃ Smeltpunt: 128…133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005839 CAS nummer: 94-62-2 EINECS: 202-348-0 Merck Index: 14,7472 |