Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13609.06 A13609.14
A13609.06EA 77.5 EUR
A13609.06 A13609.14
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 155377-19-8 Molecular Formula: C7H7F3N2O2 Formula Weight: 208.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD00052083
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
Smeltpunt: 142…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052083
CAS nummer: 155377-19-8