4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13888.03 A13888.06 A13888.14
A13888.03EA 25.4 EUR
A13888.03 A13888.06 A13888.14
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 530-56-3 Molecular Formula: C9H12O4 Formula Weight: 184.19 Melting Point: 129-132° Beilstein Reference: 1873975 MDL No.: MFCD00016871
Formule: C₉H₁₂O₄
MW: 184.19 g/mol
Smeltpunt: 129…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016871
CAS nummer: 530-56-3
EINECS: 208-485-2