3-Amino-4-methoxybenzamide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13942.06 A13942.14
A13942.06EA 22.8 EUR
A13942.06 A13942.14
3-Amino-4-methoxybenzamide 98%
3-Amino-4-methoxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 17481-27-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD00017132
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 156…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017132
CAS nummer: 17481-27-5
EINECS: 241-497-6