1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
A13953.03 A13953.06
A13953.03EA 47.7 EUR
A13953.03 A13953.06
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 139512-70-2 Molecular Formula: C6H6ClFN2 Formula Weight: 160.58 Melting Point: 110-114° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00042485
Formule: C₆H₆ClFN₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042485
CAS nummer: 139512-70-2
ADR: 6.1,III