4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
A14115.03 A14115.06 A14115.14
A14115.03EA 20.6 EUR
A14115.03 A14115.06 A14115.14
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Purity: 98% CAS No.: 74370-93-7 Molecular Formula: C7H12N2S Formula Weight: 156.26 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 114270 MDL No.: MFCD00051644
Formule: C₇H₁₂N₂S
MW: 156.25 g/mol
Smeltpunt: 98…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051644
CAS nummer: 74370-93-7