2,6-Lutidine-N-oxide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14299.09
A14299.18
A14299.30
A14299.09EA
45.6
EUR
A14299.09
A14299.18
A14299.30
2,6-Lutidine-N-oxide 98%
2,6-Lutidine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 1073-23-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Refractive Index: 1.5685
Boiling Point: 108-111°/10mm
Beilstein Reference: 110551
MDL No.: MFCD00039715
Formule:
C₇H₉NO Kookpunt: 108…111 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,102 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039715 CAS nummer: 1073-23-0 EINECS: 214-025-1 |