Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14308.06 A14308.14
A14308.06EA 44 EUR
A14308.06 A14308.14
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
Purity: 98+% CAS No.: 7477-67-0 Molecular Formula: C20H18N4O2 Formula Weight: 346.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 572787 MDL No.: MFCD00020765
Formule: C₂₀H₁₈N₄O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020765
CAS nummer: 7477-67-0
EINECS: 231-282-5