5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14309.03
A14309.06
A14309.03EA
57.1
EUR
A14309.03
A14309.06
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 19462-98-7
Molecular Formula: C7H4Cl2N2S
Formula Weight: 219.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 350° dec.
MDL No.: MFCD00052398
Formule:
C₇H₄Cl₂N₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052398 CAS nummer: 19462-98-7 |