6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14666.06
A14666.14
A14666.22
A14666.06EA
44
EUR
A14666.06
A14666.14
A14666.22
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 97%
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 774-55-0
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₄O Kookpunt: 119…121 °C (2 mmHg) Smeltpunt: –21 °C Dichtheid: 1,058 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00019710 CAS nummer: 774-55-0 EINECS: 212-266-7 |