trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14747.06
A14747.14
A14747.30
A14747.06EA
36.9
EUR
A14747.06
A14747.14
A14747.30
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 19337-97-4
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 232-235°
Beilstein Reference: 113290
MDL No.: MFCD00006410
Formule:
C₈H₇NO₂ Smeltpunt: 232…235 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006410 CAS nummer: 19337-97-4 EINECS: 214-424-0 |