Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14837.14
A14837.22
A14837.14EA
109
EUR
A14837.14
A14837.22
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2511-22-0
Molecular Formula: C16H24O3
Formula Weight: 264.37
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 2218125
MDL No.: MFCD00017253
Formule:
C₁₆H₂₄O₃ Smeltpunt: 164…166 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017253 CAS nummer: 2511-22-0 EINECS: 219-729-2 |