3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15081.06
A15081.09
A15081.14
A15081.22
A15081.06EA
111
EUR
A15081.06
A15081.09
A15081.14
A15081.22
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 38628-51-2
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 288-291°
Beilstein Reference: 3271796
MDL No.: MFCD00016560
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ Smeltpunt: 288…291 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016560 CAS nummer: 38628-51-2 |