4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15083.03
A15083.06
A15083.03EA
23.6
EUR
A15083.03
A15083.06
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 98%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 175136-82-0
Molecular Formula: C10H8ClFO
Formula Weight: 198.63
Refractive Index: 1.5800
Boiling Point: 115°/0.8mm
MDL No.: MFCD00051608
Formule:
C₁₀H₈ClFO Kookpunt: 115 °C (0,8 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051608 CAS nummer: 175136-82-0 |