3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15229.06
A15229.14
A15229.06EA
69.6
EUR
A15229.06
A15229.14
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4771-80-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Flash Point:
Formule:
C₇H₁₀O₂ Kookpunt: 120…122 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 16…18 °C Dichtheid: 1,082 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013781 CAS nummer: 4771-80-6 EINECS: 225-314-7 ADR: 8,III |