6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15354.06
A15354.14
A15354.06EA
91.6
EUR
A15354.06
A15354.14
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2199-87-3
Molecular Formula: C10H5BrO4
Formula Weight: 269.05
Melting Point: 194-196°
Beilstein Reference: 13960
MDL No.: MFCD00047640
Formule:
C₁₀H₅BrO₄ Smeltpunt: 194…196 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047640 CAS nummer: 2199-87-3 |