2-Cyanothioacetamide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15436.06
A15436.14
A15436.22
A15436.06EA
50.6
EUR
A15436.06
A15436.14
A15436.22
2-Cyanothioacetamide 98%
2-Cyanothioacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 7357-70-2
Molecular Formula: NCCH2CSNH2
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 114-120°
Beilstein Reference: 1699934
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00010025
Formule:
C₃H₄N₂S MW: 100.139 g/mol Smeltpunt: 114…120 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010025 CAS nummer: 7357-70-2 ADR: 6.1 III |