5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15737.06 A15737.14
A15737.06EA 24.5 EUR
A15737.06 A15737.14
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 54127-63-8 Molecular Formula: C6H4ClNO3 Formula Weight: 173.56 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00052950
Formule: C₆H₄ClNO₃
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052950
CAS nummer: 54127-63-8