Rhodium 5% on carbon, dry
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15965.03 A15965.06 A15965.14
A15965.03EA 128 EUR
A15965.03 A15965.06 A15965.14
Rhodium 5% on carbon, dry
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Molecular Formula: Rh Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
MW: 102.9 g/mol
Smeltpunt: 1960
Dichtheid: 12.41
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,8186