7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16537.03
A16537.06
A16537.03EA
73.9
EUR
A16537.03
A16537.06
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 98%
CAS No.: 575-03-1
Molecular Formula: C10H5F3O3
Formula Weight: 230.14
Melting Point: 178-180°
MDL No.: MFCD00037578
Formule:
C₁₀H₅F₃O₃ Smeltpunt: 178…180 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00037578 CAS nummer: 575-03-1 |