1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16638.18 A16638.30
A16638.18EA 29.7 EUR
A16638.18 A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99% CAS No.: 6837-24-7 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 290-292° Beilstein Reference: 121832 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00003191
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167.25 g/mol
Kookpunt: 290…292 °C
Smeltpunt: 12…15 °C
Dichtheid: 1.007
Vlampunt: 140 °C (284 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003191
CAS nummer: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
ADR: 6.1 II