3-Noradamantanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16683.01
A16683.03
A16683.06
A16683.01EA
26.2
EUR
A16683.01
A16683.03
A16683.06
3-Noradamantanecarboxylic acid 98%
3-Noradamantanecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16200-53-6
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 105-107°
MDL No.: MFCD00213463
Formule:
C₁₀H₁₄O₂ Smeltpunt: 105…107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00213463 CAS nummer: 16200-53-6 |