1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Allopurinol
A16974.06 A16974.14
A16974.06EA 32.2 EUR
A16974.06 A16974.14
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Purity: 98% CAS No.: 315-30-0 Molecular Formula: C5H5N4O Formula Weight: 136.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00599413
Formule: C₅H₄N₄O
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00599413
CAS nummer: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
ADR: 6.1,III