N-tert-Butylisopropylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 7515-80-2
Molecular Formula: (CH3)3CNHCH(CH3)2
Formula Weight: 115.22
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 98°
Beilstein Reference: 1846752
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00037059
Formule:
(CH₃)₃CNHCH(CH₃)₂ Kookpunt: 98 °C Dichtheid: 0,727 Vlampunt: –3 °C (26 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00037059 CAS nummer: 7515-80-2 EINECS: 231-370-3 ADR: 3,II |