Amberlyst® A-26 (OH) ion exchange resin
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17361.30 A17361.0B
A17361.30EA 82.5 EUR
A17361.30 A17361.0B
Amberlyst® A-26 (OH) ion exchange resin
Amberlyst® A-26 (OH)
CAS No.: 39339-85-0 MDL No.: MFCD00145579
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00145579
CAS nummer: 39339-85-0