Tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat hydraat 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17385.0B A17385.0I A17385.30
A17385.0BEA 59.5 EUR
A17385.0B A17385.0I A17385.30
Tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat hydraat 98%
EDTA tetrasodium salt hydrate
Purity: 98% CAS No.: 194491-31-1 Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O Formula Weight: 380.17(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3828865 MDL No.: MFCD00150025
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150025
CAS nummer: 194491-31-1
EINECS: 200-573-9