Janus green B
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17391.06 A17391.14
A17391.06EA 62.8 EUR
A17391.06 A17391.14
Janus green B
Janus green B
CAS No.: 2869-83-2 Molecular Formula: C30H31ClN6 Formula Weight: 511.07 MDL No.: MFCD00011758
Formule: C₃₀H₃₁ClN₆
MW: 511.07 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011758
CAS nummer: 2869-83-2
EINECS: 220-695-6