8-Hydroxyjulolidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinolin-8-ol, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
A17692.03
A17692.06
A17692.03EA
64.6
EUR
A17692.03
A17692.06
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Purity: 97%
CAS No.: 41175-50-2
Molecular Formula: C12H15NO
Formula Weight: 189.26
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 1530423
MDL No.: MFCD00006918
Formule:
C₁₂H₁₅NO MW: 189.26 g/mol Smeltpunt: 132…135 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006918 CAS nummer: 41175-50-2 EINECS: 255-247-9 |