2,3-Dibromopropionyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A17712.09
A17712.18
A17712.30
A17712.09EA
34.9
EUR
A17712.09
A17712.18
A17712.30
2,3-Dibromopropionyl chloride 95%
2,3-Dibromopropionyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 18791-02-1
Molecular Formula: BrCH2CHBrCOCl
Formula Weight: 250.32
Flash Point: 67°(152.6°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Acrid
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 1749801
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00000712
Formule:
C₃H₃Br₂ClO Kookpunt: 191…193 °C Dichtheid: 2,181 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000712 CAS nummer: 18791-02-1 EINECS: 242-575-2 ADR: 8,II |