Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Amberlyst® A21
A17956.30 A17956.0B
A17956.30EA 44.2 EUR
A17956.30 A17956.0B
Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Amberlyst® A-21
CAS No.: 9049-93-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145842
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00145842
CAS nummer: 9049-93-8