Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulphonate, 5-Sulphoisophthalic acid monosodium salt, Sodium 5-sulphoisophthalate
A18028.22 A18028.30 A18028.36
A18028.22EA 55.7 EUR
A18028.22 A18028.30 A18028.36
Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Purity: 95% CAS No.: 6362-79-4 Molecular Formula: C8H5NaO7S Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4170770 MDL No.: MFCD00007495
Formule: C₈H₆O₇S
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007495
CAS nummer: 6362-79-4
EINECS: 228-845-2