1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)thiourea
A18161.18 A18161.30
A18161.18EA 41.7 EUR
A18161.18 A18161.30
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea
Purity: 97% CAS No.: 105-81-7 Molecular Formula: C6H12N2OS Formula Weight: 160.24 Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00002838
Formule: C₆H₁₂N₂OS
Smeltpunt: 77…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002838
CAS nummer: 105-81-7
EINECS: 203-334-7