Zinc chromate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18178.30 A18178.0B
A18178.30EA 69.1 EUR
A18178.30 A18178.0B
Zinc chromate
Zinc chromate
CAS No.: 13530-65-9 Molecular Formula: ZnCrO4 Formula Weight: 181.37 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00036281
Formule: ZnCrO₄
MW: 181.37 g/mol
Dichtheid: 3.4
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036281
CAS nummer: 13530-65-9
EINECS: 236-878-9
ADR: 9 III