Indium(III) phosphate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18281.06 A18281.14
A18281.06EA 47.4 EUR
A18281.06 A18281.14
Indium(III) phosphate 98%
Indium(III) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 14693-82-4 Molecular Formula: InPO4 Formula Weight: 209.79 MDL No.: MFCD00016154
Formule: InPO₄
Dichtheid: 4,9
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016154
CAS nummer: 14693-82-4