5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A18286.03
A18286.06
A18286.03EA
80
EUR
A18286.03
A18286.06
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2207-32-1
Molecular Formula: C6H3ClN2S
Formula Weight: 170.62
Melting Point: 55-57°
MDL No.: MFCD00174269
Formule:
C₆H₃ClN₂S Smeltpunt: 55…57 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00174269 CAS nummer: 2207-32-1 |