Nitrofurazone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18593.22EA 61.5 EUR
A18593.22 A18593.30 A18593.14
Nitrofurazone ≥98%
Nitrofurazone
Formule: C₆H₆N₄O₄
MW: 198,14 g/mol
Smeltpunt: ∼ 240 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003225
CAS nummer: 59-87-0
EINECS: 200-443-1
Merck Index: 14,6600